Anti-Ang-1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E207]
Artikelnr. BWRLBS2829
Lieferant: Bioworld Technology
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Symbol:Ang-1
- Klonalität:Polyklonal
- Klon:E207
- Wirt:Rabbit
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 176-224 of Human Ang-1.
Ang-1 (E207) pAb detects endogenous levels of Ang-1 (E207) protein.
Type: Primary
Antigen: Ang-1
Clonality: Polyclonal
Clone: E207
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat