Anti-CysLTR1 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: C173]
Artikelnr. BWRLBS2592
Lieferant: Bioworld Technology
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Symbol:CysLTR1
- Klonalität:Polyklonal
- Klon:C173
- Wirt:Rabbit
- ImmunFluoreszenz:Yes
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 140-189 of Human CysLTR1.
CysLTR1 (C173) pAb detects endogenous levels of CysLTR1 protein.
Type: Primary
Antigen: CysLTR1
Clonality: Polyclonal
Clone: C173
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat