Anti-PKC-pan Rabbit Polyclonal Antibody [clone: T495]
Artikelnr. BWRLBS1580
Lieferant: Bioworld Technology
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Symbol:PKC-pan
- Klonalität:Polyklonal
- Klon:T495
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- ImmunFluoreszenz:Yes
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 470-520 of Human PKC-pan.
PKC-pan (T495) pAb detects endogenous levels of PKC ?, ? I, ? II, ?, ?, ?, ?, ? and ? isoforms.
Type: Primary
Antigen: PKC-pan
Clonality: Polyclonal
Clone: T495
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat