Anti-Na+ CP type alpha-pan Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E1476]
Artikelnr. BWRLBS3558
Lieferant: Bioworld Technology
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Symbol:Na+ CP type alpha-pan
- Klonalität:Polyklonal
- Klon:E1476
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 1442-1496 of Human Na+ CP type alpha-pan.
Na+ CP type ?-pan (E1476) pAb detects endogenous levels of Na+ CP type ?-pan protein.
Type: Primary
Antigen: Na+ CP type alpha-pan
Clonality: Polyclonal
Clone: E1476
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat