AuftragsverfolgungKontakt
Anti-EphB4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E601] | Avantor
Anti-EphB4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E601]
100 µg
Artikelnr. BWRLBS2018
Anbieter:   Bioworld Technology
Anti-EphB4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E601]
Artikelnr. BWRLBS2018
Anti-EphB4 Rabbit Polyclonal Antibody [clone: E601]
100 µg
Preis
250,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 µG
Product Details & Documents
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 580-630 of Human EphB4.
EphB4 (E601) pAb detects endogenous levels of EphB4 protein.
Type: Primary
Antigen: EphB4
Clonality: Polyclonal
Clone: E601
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Spezifikationen
  • Größe:
    100 µg
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Western blot:
    Yes
  • Cat. No.:
    BWRLBS2018
  • Klon:
    E601
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Reaktivität:
    Human|Rat|Mouse
  • Antigen-Symbol:
    EphB4
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Wirt:
    Rabbit