Anti-Synuclein Rabbit Polyclonal Antibody [clone: A19]
Artikelnr. BWRLBS1349
Lieferant: Bioworld Technology
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Symbol:Synuclein
- Klonalität:Polyklonal
- Klon:A19
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Synthetic peptide, corresponding to amino acids N-terminus of Human Synuclein-α.
Synuclein-pan (A19) pAb detects endogenous levels of Synuclein-pan protein.
Type: Primary
Antigen: Synuclein
Clonality: Polyclonal
Clone: A19
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat