Anti-Synuclein-beta Rabbit Polyclonal Antibody [clone: S118]
Artikelnr. BWRLBS1348
Lieferant: Bioworld Technology
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Symbol:Synuclein- beta
- Klonalität:Polyklonal
- Klon:S118
- Wirt:Rabbit
- ImmunoChemie:Yes
- ImmunFluoreszenz:Yes
- Reaktivität:Human,Rat,Mouse
- Western blot:Yes
- Größe:100 µg
- VE:100 µG
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Synthetic peptide, corresponding to amino acids 82-140 of Human Synuclein-beta.
Synuclein ? (S118) pAb detects endogenous levels of Synuclein ? protein.
Type: Primary
Antigen: Synuclein-beta
Clonality: Polyclonal
Clone: S118
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human;Mouse;Rat