Specifications
- Anschluss:BNC wasserdicht, 1-m-Kabel
- Ø×L:12×120 mm
- Für:Allgemeine Anwendungen, verschmutzte und schwierige Proben (z.B. Bodenproben, Schlämme, Kolloide, zähflüssige Substanzen und organisches Material)
- Typ:8172BNWP ROSS™ Sure-Flow™
- Bezeichnung:pH-Elektrode, Orion™ 8172BNWP ROSS™ Sure-Flow™
- Material:Glas
- Membran:Sure-Flow™
- Elektrolyt:3M KCl
- VE:1
- Temperatur:0...+100 °C
- pH:0 - 14
Specifications
About this item
Diese Allzweck-pH-Elektrode bietet eine hervorragende Leistung für schmutzige, schwierige Proben wie Böden, Schlämme, Kolloide, viskose Materialien und organische Stoffe. Im Vergleich zu herkömmlichen Elektroden weist das bewährte ROSS-Referenzsystem eine überlegene Messstabilität, schnellere Reaktion, höhere Genauigkeit und Präzision bei der Messung von Proben mit unterschiedlichen Temperaturen oder bei der Kalibrierung bei Temperaturen auf, die von den Proben abweichen.
- Sure-Flow™: Verstopfungssicheres, einfach zu reinigendes Schliffdiaphragma
- ROSS-Elektroden verhindern die bei anderen Elektroden auftretende Langzeitdrift (ROSS-Elektroden driften um weniger als 0,002 pH pro Tag), sodass die Notwendigkeit von Neukalibrierungen minimiert wird
- Keine Probenkontamination: ROSS-Elektroden sind frei von Silber und Quecksilber, das mit der Probe reagieren oder das Diaphragma verstopfen könnte
- Können für biologische Medien, Lebensmittel und Pharmazeutika verwendet werden, die keine Spuren von Metallionen erlauben
- Double Junction-Design ermöglicht eine bessere Kontrolle wichtiger Variablen
- Um Potentialprobleme am Diaphragma zu vermeiden, kann eine Fülllösung verwendet werden, die der Prüfprobe ähnelt
- Zur Minimierung von Verunreinigungen hat der Anwender die Möglichkeit, die Fülllösung auszutauschen, wenn Kalium bzw. Chlorid in der Prüfprobe unerwünscht sind
- Bezugssystem: Quecksilberfrei, für TRIS-Puffer, Proteine und Sulfide geeignet
pH-Messgenauigkeit: 0,01
pH-Drift: <0,002 pH/Tag
Steilheit: 92 bis 102% der theoretischen Steilheit gemäß Nernst-Gleichung
Isothermenschnittpunkt: pH 7
Messgenauigkeit eines pH-6,86-Puffers nach Standardisierung bei 25 °C: Genauigkeit innerhalb von 0,03 pH für Puffer bei jeder Temperatur zwischen 0 und 100 °C unter Verwendung automatischer Temperaturkompensation
Reaktionsgeschwindigkeit im 6,86-Puffer von 25 bis 75 °C: Reaktion stabil bis 0,01 pH innerhalb von 30 Sekunden
Reaktionsgeschwindigkeit zwischen 6,86- und 4,01-Puffer bei 25 °C: Reaktion stabil bis 0,002 pH innerhalb von 15 Sekunden
Garantie: 12 Monate.