AuftragsverfolgungKontakt
Non-ionic detergent, Kolliphor® HS 15 | Avantor
Non-ionic detergent, Kolliphor® HS 15
Kolliphor® HS 15, 5,0 - 7,0
Artikelnr. SIAL42966-1KG
Anbieter:   Merck
Non-ionic detergent, Kolliphor® HS 15
Artikelnr. SIAL42966-1KG
Anbieter:  Merck
Non-ionic detergent, Kolliphor® HS 15
Kolliphor® HS 15, 5,0 - 7,0
Preis
262,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Kolliphor HS 15 is a non-ionic detergent obtained by reacting 15 moles of ethylene oxide with 1 mole of 12-hydroxy stearic acid. It's a non-ionic solubiliser and emulsifier.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Kolliphor® HS 15
  • pH-Bereich:
    5,0 - 7,0