Napropamide standard
Napropamide, 0,1 g
Artikelnr. EHERC15480000
Anbieter: EHRENSTORFER
Springe zu:
Product Details & Documents
Form: Solid
CAS.No: 15299-99-7
Flash point: >104 °C
Melting point: 73 to 78 °C
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:0,1 g
- Bezeichnung:Napropamide
- Cat. No.:EHERC15480000
- CAS Nr.:15299-99-7
- Bezeichnung:Napropamide
- Formel:C₁₇H₂₁NO₂
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



