Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Chlorine water
Chlorine water ∼0,4% Cl gesättigter Lösung USP Chlorine Test Solution
Chlorine water ∼0,4% Cl gesättigter Lösung USP Chlorine Test Solution
SPCMC-205-500ML
:
Spectrum Chemical
:
Chlorine water ∼0,4% Cl gesättigter Lösung USP Chlorine Test Solution
SPCMC-205-500ML
:
Spectrum Chemical
:
VE:
500 mL
Seq:
2725
:
:
1760
:
8,III
:
GHS05
:
GHS07
:
7782-50-5