Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Siliciumdioxid
Siliciumdioxid
Siliciumdioxid
ICNA0204660
:
MP Biomedicals
:
Siliciumdioxid
ICNA0204660
:
MP Biomedicals
:
VE:
25 kg
Seq:
4283
:
:
60.08 g/mol
:
2.65 g/cm³ (20 °C)
:
Raumtemperatur
:
7631-86-9
:
SiO₂
:
MFCD00011232