Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Austria
ContactUsLinkComponent
Heim
Siliciumdioxid
Siliciumdioxid, Ecochrom™ 32-63 µm
Siliciumdioxid, Ecochrom™ 32-63 µm
ICNA0202827
:
MP Biomedicals
:
Siliciumdioxid, Ecochrom™ 32-63 µm
ICNA0202827
:
MP Biomedicals
:
VE:
2,5 kg
Seq:
4076
:
:
60.08 g/mol
:
∼2 g/cm³ (20 °C)
:
Raumtemperatur
:
7631-86-9
:
SiO₂
:
MFCD00011232