Siliciumdioxid, MP EcoChrom™, aktiv
Artikelnr. ICNA0202769
Lieferant: MP Biomedicals
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:500 g
- Seq:3645
Spezifikationen
Über diesen Artikel
:
:60.08 g/mol
Dichte:2,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:7631-86-9
Formel:SiO₂
MDL-Nummer:MFCD00011232