Hydrometer for hydrogen peroxide
Aräometer für Wasserstoffperoxid (H₂O₂), 10 - 40 %, 0,5 %, 270 mm
Anbieter: Amarell
Springe zu:
Product Details & Documents
Hydrometer (areometer) for hydrogen peroxide (H₂O₂).
Dokumente
Spezifikationen
- Bezeichnung:Aräometer für Wasserstoffperoxid (H₂O₂)
- Länge:270 mm
- Seq:09
- Teilung:0,5 %
- Messbereich:10 - 40 %