AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers
 :   Amarell
Hydrometers
 :  Amarell
Hydrometers
Hydrometers
Hydrometers (areometers) for sodium hydroxide (NaOH).
Product Family Options
  • Bezeichnung
    Messbereich
    Teilung
    Länge
  • Aräometer für Natriumhydroxid
    0 - 27 %
    1 %
    270 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 43,30 €
    43,30 €
    1 * 1 ST
       43,30 €
  • Aräometer für Natriumhydroxid
    25 - 50 %
    1 %
    270 mm
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 43,30 €
    43,30 €
    1 * 1 ST
       43,30 €