Destillationsgeräte
Destillationsgerät komplett mit Thermometer, Stativ und Heizhaube,
Artikelnr. NEUB9100D1160-0002
Anbieter: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Springe zu:
Product Details & Documents
Destillationsapparatur mit reduziertem Druck gemäß ASTM D 1160.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
5-teilig aus Glas mit zusätzlicher 3×Kugelgelenkklemme komplett mit KS 35 und NS19/38. Doppelwandiger Zylinder, 200 ml, graduiert.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Destillationsgerät komplett mit Thermometer, Stativ und Heizhaube
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.