AuftragsverfolgungKontakt
Pulse damper, LO-Pulse® | Avantor
Pulse damper, LO-Pulse®
Anbieter:   Restek
Pulse damper, LO-Pulse®
Anbieter:  Restek
Zertifikate
Pulse damper, LO-Pulse®
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
This pulse damper smooths pulsations and maintains constant flow at system pressures up to 414 bar.
The flow path volume is 0,9 ml that is efficiently swept by eliminating solvent memory effects when changing mobile phases.
Ordering information: Includes hardware for mounting the pulse damper on a bracket or for installing feet on it for bench-top use.
Spezifikationen für diese Produktfamilie
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • REST25012
  • REST25013
  • Pressure:
  • 6000 psi
Spezifikationen
Product Family Options
Produktinformationen
  • Modell
    Bezeichnung
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • LP-21
    Pulse damper
    Edelstahl 316
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 235,56 €
    1 235,56 €
    1 * 1 ST
       1 235,56 €
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    REST25012
    Pressure
    6000 psi
  • Pulse damper kit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Spezifikationen:
    Mehr
    Specifications
    Cat. No.
    REST25013
    Pressure