ContactUsLinkComponent
VWR® Traceable®, Digital Data Logging Thermometer, Refrigerator and Freezer
  620-2426
undefined
VWR® Traceable®, Digital Data Logging Thermometer, Refrigerator and Freezer
  620-2426
  • Messbereich:
    –50…+70 °C
  • Auflösung:
    0,01 °C
  • Gewicht:
    142 g
  • B×T×H:
    70×108×19 mm
  • Genauigkeit:
    ±0,25 °C
  • Kabellänge:
    3 m
  • VE:
    1
  • Fühler:
    1 Fühlerflasche und 1 Bullet-Fühler
Dieses Thermometer mit Datenlogger kann in Umgebungen verwendet werden, die 21 CFR 11 entsprechen müssen. Ideal zur Überwachung von Temperaturen in Kühlschränken und Gefriergeräten, Wasserbädern, Heizblöcken und Inkubatoren.
  • Funktionen: Anzeige der niedrigsten/höchsten und aktuellen Temperatur, Smart-Alarm, zwischen °F und °C umschaltbar
  • Smart-Alarm ist ein visueller/akustischer Alarm, der auch dann weiterläuft, wenn der Normbereich wieder erreicht ist
  • Kann über 1 Millionen Temperaturmesswerte und 10 Alarmereignisse speichern
  • Dreifach-Anzeige zeigt gleichzeitig die niedrigste/höchste und die aktuelle Temperatur an, zwischen °F und °C umschaltbar
  • Statusanzeigen: Batterie schwach, Speicher voll, USB-Datenübertragung und Status von aktivem Alarm
Alarm bei Werten außerhalb des Bereichs und Zeit-/Datumsstempel: Mit der Alarmverfolgung werden jedes Alarmereignis, der Zeitpunkt des Ereignisses und der Zeitpunkt der Wiederherstellung der Normalwerte gespeichert. Der Alarmstatus wird über optische LEDs, akustische Alarme und blinkende LCD-Segmente angezeigt. Es können Daten von bis zu 10 verschiedenen Alarmereignissen abgerufen werden, wobei das neueste Ereignis auf dem Display angezeigt wird.
USB-Datentransfer: Diese Funktion ermöglicht es, die gespeicherten Daten (CVS-Datei) vom Thermometer auf einen PC (oder Mac) mit Hilfe eines USB-Sticks (nicht enthalten) zu transferieren. Keine Software wird benötigt. Jedes Thermometer hat eine eigene ID, was es ermöglicht, mehrere Geräte an einem Standort zu benutzen. Die Rohdaten auf dem Gerät können nicht überschrieben oder verändert werden.
 : Die Lieferung aller Traceable® Thermometer erfolgt zur Sicherstellung der Genauigkeit mit einem einzeln nummerierten Traceable® Zertifikat für Mehrpunktkalibrierung eines von der A2LA gemäß ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) akkreditierten Kalibrierlabors. Es gewährleistet die Rückführbarkeit nach NIST-Standards (National Institute of Standards and Technology, dt.: Nationales Institut für Standards und Technologie).
 : Wird mit Batterien, 3-m-Kabel, Magnetstreifen, VELCRO®-Material, Tischständer und Traceable® Zertifikat sowie mit vier zusätzlichen Akkus und einem vollständigen Kalibrierzertifikat für zwei Jahre geliefert.