AuftragsverfolgungKontakt
Heater/Sensor assembly | Avantor
Heater/Sensor assembly
Heater/Sensor assembly
Artikelnr. REST27200
Anbieter:   Restek
Heater/Sensor assembly
Artikelnr. REST27200
Anbieter:  Restek
Heater/Sensor assembly
Heater/Sensor assembly
Heater/Sensor assembly
Preis
395,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Heater/Sensor assembly for Agilent 6850/6890/7890 GCs use with FID, TCD, NPD, and split/splitless inlets.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Heater/Sensor assembly