AuftragsverfolgungKontakt
Vacuum gauges
Vacuum gauges
Anbieter:   Restek
Vacuum gauges
Anbieter:  Restek
Zertifikate
Vacuum gauges
2 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
These vacuum gauges are made of stainless steel wetted surfaces with rear mount.
Suitable for passive air sampling kits.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Vacuum gauge, −30 to 0 Hg, Ø 51 mm, 3,175 mm NTP fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 199,38 €
    199,38 €
    1 * 1 ST
       199,38 €
  • Vacuum gauge, −30 to 0 Hg, Ø 51 mm, 6,35 mm NTP fitting
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 199,38 €
    199,38 €
    1 * 1 ST
       199,38 €