Anschlüsse, Siltek®/Sulfinert® und Silcosteel®-CR behandelt, Parker®
Supplier: Restek
Certificates
About this item
Parker® (A-Lok)-Anschlüsse sind ideal für die Installation neuer Geräte, die Änderung vorhandener Instrumente oder den Austausch verschlissener Verbindungen. Anschlüsse sind in Siltek®/Sulfinert®- oder Silcosteel®-CR-Behandlung erhältlich.
Frequently Bought Together