AuftragsverfolgungKontakt
Method development toolbox, USLC®
Method development toolbox, USLC®
Anbieter:   Restek
Method development toolbox, USLC®
Anbieter:  Restek
Zertifikate
Method development toolbox, USLC®
Method development toolbox, USLC®
8 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Each method development toolbox contain four USLC® stationary phases such as Biphenyl, Aqueous C18, IBD and PFP Propyl, for both UHPLC (1,9 µm) and HPLC (3 or 5 µm) columns of different lengths.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Säulenform
    Phase
    Partikelgröße
    Ø int.
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Methoden-Development-Kit
    Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl
    1,9 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Methoden-Development-Kit
    Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl
    1,9 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Methoden-Development-Kit
    Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl
    3 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Methoden-Development-Kit
    Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl
    3 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Methoden-Development-Kit
    Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl
    3 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Methoden-Development-Kit
    Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl
    5 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Methoden-Development-Kit
    Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl
    5 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Methoden-Development-Kit
    Biphenyl, Aqueous C18, IBD, PFP Propyl
    5 µm
    4,60 mm
    150 mm