ContactUsLinkComponent
Ferrules for Shimadzu 17A GCs
Artikelnr. REST21121
Lieferant:  Restek
undefined
Ferrules for Shimadzu 17A GCs
Artikelnr. REST21121
Lieferant:  Restek
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Graphite ferrules, 5 mm
  • VE:
    10
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Ferrules with graphite construction for use with packed columns.