Stirring rods
Stirring rod, width 3 mm, Kunststoff, 2,5 mm
Artikelnr. HECH42067001
Anbieter: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Ø:2,5 mm
- Bezeichnung:Stirring rod, width 3 mm
- Material:Kunststoff