AuftragsverfolgungKontakt
Capillary installation gauges | Avantor
Capillary installation gauges
Anbieter:   Restek
Capillary installation gauges
Anbieter:  Restek
Zertifikate
Capillary installation gauges
Capillary installation gauges
4 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
These capillary installation gauges for Agilent GCs are made from high-quality stainless steel.
  • Prevents crushed column ends
  • Seats graphite ferrules onto column for consistent installations
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Capillary installation gauge for Agilent-style fittings (compact ferrules)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillary installation gauge for 1/16" fittings (1/16" ferrules)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillary installation gauge for "Bruker/Varian GCs for use with 1/16" ferrules"
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 121,00 €
    121,00 €
    1 * 1 ST
       121,00 €
  • Capillary installation gauge for Thermo Scientific TRACE and Focus SSL (M4 ferrules)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 119,00 €
    119,00 €
    1 * 1 ST
       119,00 €