Messkolben, Klasse A, Glas, ST-Schliffstopfen, KIMBLE®
Artikelnr. SCERSP28046-900
Lieferant: DWK Life Sciences
Spezifikationen
- NS:22
- Kapazität:900 ml
- Höhe:360 mm
- Seq:02
- VE:1
- Toleranz:±0,30 ml
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Diese Messkolben sind sowohl auf „Auf Fassungsvermögen“ als auch auf „Abgabe“ (obere Linie) kalibriert und nach ASTM-Spezifikation E288, Klasse A, unserialisierte Anforderungen, ausgelegt.
- Spart Regalfläche, benötigt weniger Platz als ein Rundkolben (25 bis 30 %)
- Graduierungsringe und Markierungspunkt sind auf Glas gestrahlt