ContactUsLinkComponent
VWR®, Teststreifen, Chlorid, Dosatest
Catalog # 85441.601
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
VWR®, Teststreifen, Chlorid, Dosatest
Catalog # 85441.601
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    100
  • Bezeichnung:
    Chlorid-Test 0 - 3000 mg/l
  • Messbereich:
    0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 · ≥3000 mg/l
Specifications
About this item
Gebrauchsfertige Kits, welche alle notwendigen Reagenzien enthalten.
  • Schnell und bequem
  • Einfach zu handhaben
Ideal zu Kontrolle von Desinfektionsmitteln. Semiquantitative Ergebnisse innerhalb von 10 bis 120 Sekunden.
Die Farbtafeln sind präzise angepasst und überprüft mittels zertifizierter Standardlösungen, die direkt auf NIST-Standards zurückgeführt werden können.
Packaging: Eine Schachtel enthält 100 Teststreifen von je 6×95 mm