Teststreifen, Nitrat/Nitrit, Dosatest
Artikelnr. 85439.601
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- VE:100
- Bezeichnung:Nitrat-Teststreifen 0 - 500mg/l
Nitrit-Teststreifen 0 - 80 mg/l - Messbereich:0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500
0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80
Specifications
About this item
Gebrauchsfertiges Kit, welches alle notwendigen Reagenzien enthält.
- Schnell und bequem
- Einfach zu handhaben
Semiquantitative Ergebnisse innerhalb von 10 bis 120 Sekunden.
Die Farbtafeln sind präzise angepasst und überprüft mittels zertifizierter Standardlösungen, die direkt auf NIST-Standards zurückgeführt werden können.
Packaging: Eine Schachtel enthält 100 Teststreifen von je 6×95 mm.