AuftragsverfolgungKontakt
Human MICB ELISA kit | Avantor
Human MICB ELISA kit
Human MICB ELISA Kit, 96
Artikelnr. BIRBORB138082-96
Marketsource
Anbieter:   Biorbyt
Human MICB ELISA kit
Artikelnr. BIRBORB138082-96
Anbieter:  Biorbyt
Marketsource
CAS Nummer:  
Human MICB ELISA kit
Human MICB ELISA kit
Human MICB ELISA Kit, 96
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 ST
Product Details & Documents
Human MICB ELISA kit for the quantitative detection of human MICB in cell culture supernates, serum and plasma (heparin, EDTA).
MHC class I polypeptide-related sequence B, also called MICB is a protein that in humans is encoded by the MICB gene. The MICB gene is mapped to 6p21.33. This gene encodes a heavily glycosylated protein which is a ligand for the NKG2D type II receptor. Binding of the ligand activates the cytolytic response of natural killer (NK) cells, CD8 alphabeta T cells, and gammadelta T cells which express the receptor. This protein is stress-induced and is similar to MHC class I molecules; however, it does not associate with beta-2-microglobulin or bind peptides. It seems to have no role in antigen presentation. This gene acts as a stress-induced self-antigen that is recognised by gamma delta T cells. It is the ligand for the KLRK1/NKG2D receptor and binds to KLRK1 leads to cell lysis.
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    96
  • Bezeichnung:
    Human MICB ELISA Kit
  • Cat. No.:
    BIRBORB138082-96
  • Empfindlichkeit:
    <10 pg/ml
  • Reaktivität der primären Antikörper:
    Human
  • Erfassungsbereich:
    62,5 - 4000 pg/ml
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.