pH-Tester, Eutech™ Expert pH
Wasserdichter pH-Tester, Eutech ™ Expert pH
Catalog # 663-0308
Supplier: EUTECH
Jump to:
Product Details & Documents
Dieser wasserdichte pH-Tester im Taschenformat ist ideal für schnelle Leitfähigkeitsmessungen in Hydrokulturen, in der Fischzucht, in der Landwirtschaft, in Wasserbecken, für die Schulung, in Kühltürmen, in der Umweltüberwachung, bei der Wasseraufbereitung sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
- Leicht abzulesendes 4-stelliges, zweizeiliges Display mit Anzeige von Batteriestatus, Betriebsbereitschaft und Kalibrierung
- Gleichzeitige Anzeige der pH- und Temperaturmesswerte
- Automatischer Temperaturausgleich; automatische Puffererkennung und Kalibrierung
- Mehrsprachige Bedienungsanleitungen
- Überarbeitetes intuitives Tastenbedienfeld
- Symmetrische, auslaufsichere Kappe mit Füllstandsanzeige und einer stabilen breiteren Basis
Delivery information: Wird mit vier Batterien und einem nicht austauschbaren Einzeldiaphragma-Sensor geliefert.
Documents
B-EXPERTPHCTS-E 1016 RevA_WEB
Product Literature
Specifications
- Bezeichnung:Wasserdichter pH-Tester, Eutech ™ Expert pH
- Temperaturgenauigkeit:± 0,5 °C + 1 niedrigstwertige Ziffer
- Temperaturauflösung:0,1 °C
- Konformität:IP 67
- pH - Genauigkeit:±0,1
- pH - Bereich:0,0 - 14,0
- Cat. No.:663-0308
- Temperatur - Kompensation:Automatic
- Modell:Eutech™ Expert pH
- B×T×H:170×45×30 mm
- pH - Auflösung:0,1
- Stromversorgung:Vier Batterien (A76 oder LR44)
- pH - Kalibrierung:Bis zu 3 Punkte
- Temperaturbereich:0...+50,0 °C