ContactUsLinkComponent
Human recombinant CD45 (from E. coli)
Artikelnr. BIRBORB81010-5
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  
Human recombinant CD45 (from E. coli)
Artikelnr. BIRBORB81010-5
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    5 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store vial at −20 °C to −80 °C. When stored at the recommended temperature, this protein is stable for One year.Please prevent freeze-thaw cycles.
  • Proteinsynonym:
    CD 45
  • Protein/Peptid-Name:
    CD45
  • Zusammensetzung:
    CD45 at 100ug/1ml in 50mM Tris-Acetate, pH7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
  • Validierte Anwendungen:
    SDS-PAGE , HPLC , FuncS