ContactUsLinkComponent
Human recombinant Galectin 3 (from E. coli)
Artikelnr. BIRBORB80331-5
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  
Human recombinant Galectin 3 (from E. coli)
Artikelnr. BIRBORB80331-5
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    5 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store at 4 °C if entire vial will be used within 2-4 weeks. Store frozen at −20 °C for longer periods of time. Please avoid freeze thaw cycles.
  • Proteinsynonym:
    CBP 35
  • Protein/Peptid-Name:
    Galectin 3
  • Zusammensetzung:
    Galectin-3 is supplied in 50mM Tris-Acetate, pH-7.5, 1mM EDTA and 20% Glycerol.
  • Validierte Anwendungen:
    SDS-PAGE , HPLC , FuncS