ContactUsLinkComponent
rHIV-1 p24 Biotin (from E. coli)
Lieferant:  Biorbyt
Zertifikate
rHIV-1 p24 Biotin (from E. coli)
Lieferant:  Biorbyt
Spezifikationen
  • Ursprung:
    E. coli
  • Lagerbedingungen:
    HIV-1 p24 protein is shipped at ambient temperature. Upon arrival, Store at −20 °C Stable for Five years frozen. One month in solution at room temperature.
  • Protein/Peptid-Name:
    rHIV-1 p24 Biotin
  • Purity:
    Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.
  • Zusammensetzung:
    8M Urea, 20 mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM beta mercaptoethanol.
  • Validierte Anwendungen:
    SDS-PAGE
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together