ContactUsLinkComponent
HIV-1 p24 core
Artikelnr. BIRBORB85303-100
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  
HIV-1 p24 core
Artikelnr. BIRBORB85303-100
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • VE:
    100 µG
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Lagerbedingungen:
    Store at−20 °C.
  • Protein/Peptid-Name:
    HIV-1 p24 core
  • Purity:
    Greater than 95% by SDS-PAGE and HPLC
  • Zusammensetzung:
    Liquid. Supplied in 50 mM Tris-HCl pH 7.2 and 8 Murea.
  • Validierte Anwendungen:
    WB , SDS-PAGE