ContactUsLinkComponent
Human BMP7 (from E. coli)
Lieferant:  Biorbyt
Zertifikate
Human BMP7 (from E. coli)
Lieferant:  Biorbyt
Spezifikationen
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store at 4 °C if entire vial will be used within 2-4 weeks. Store frozen at −20 °C for longer periods of time. Please avoid freeze thaw cycles.
  • Proteinsynonym:
    BMP 7
  • Protein/Peptid-Name:
    BMP7
  • Purity:
    Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
  • Sequence:
    MSTGSKQRSQ NRSKTPKNQE ALRMANVAEN SSSDQRQACK KHELYVSFRD LGWQDWIIAP EGYAAYYCEG ECAFPLNSYM NATNHAIVQTLVHFINPETV PKPCCAPTQL NAISVLYFDD SSNVILKKYR NMVVRACGCH LEHHHHHH.
  • Zusammensetzung:
    BMP-7 protein solution contains 10mM sodium citrate pH=3.5 and 10% glycerol.
  • Validierte Anwendungen:
    SDS-PAGE , HPLC , FuncS
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together