ContactUsLinkComponent
Human UBC5 (from E. coli)
Lieferant:  Biorbyt
Zertifikate
Human UBC5 (from E. coli)
Lieferant:  Biorbyt
Spezifikationen
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store at 4 °C for up to two weeks. For long term storage, aliquot and store at −20 °C, avoid freeze/thaw cycles.
  • Proteinsynonym:
    Ubiquitin Conjugating Enzyme E2 D3
  • Protein/Peptid-Name:
    UBC5
  • Purity:
    > 95% by SDS-PAGE and HPLC analyses.
  • Molecular weight:
    17.7 kDa
  • Sequence:
    MHHHHHHAMA LKRINKELSD LARDPPAQCS AGPVGDDMFH WQATIMGPNDSPYQGGVFFL TIHFPTDYPF KPPKVAFTTR IYHPNINSNG SICLDILRSQ WSPALTISKVLLSICSLLCD PNPDDPLVPE IARIYKTDRD KYNRISREWT QKYAM
  • Zusammensetzung:
    Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in PBS, 1mM DTT, pH 7.5.
  • Validierte Anwendungen:
    SDS-PAGE , HPLC
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together