ContactUsLinkComponent
Rat recombinant IL1 alpha (from E.coli)
Lieferant:  Biorbyt
Zertifikate
Rat recombinant IL1 alpha (from E.coli)
Lieferant:  Biorbyt
Spezifikationen
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Rat
  • Lagerbedingungen:
    Store at 4 °C for up to two weeks. For long term storage, aliquot and store at −20 °C, avoid freeze/thaw cycles.
  • Proteinsynonym:
    Hematopoietin 1
  • Protein/Peptid-Name:
    IL1 alpha
  • Purity:
    > 97 % by SDS-PAGE and HPLC analyses
  • Molecular weight:
    17.8 kDa
  • Sequence:
    SAPHSFQNNL RYKLIRIVKQ EFIMNDSLNQ NIYVDMDRIH LKAASLNDLQLEVKFDMYAY SSGGDDSKYP VTLKVSNTQL FVSAQGEDKP VLLKEIPETPKLITGSETDL IFFWEKINSK NYFTSAAFPE LLIATKEQSQ VHLARGLPSMIDFQIS
  • Zusammensetzung:
    Lyophilized from a 0.2 um filtered concentrated solution in 20 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 8.5
  • Validierte Anwendungen:
    SDS-PAGE , HPLC
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together