ContactUsLinkComponent
HSV I Ag (from E. coli)
Catalog # BIRBORB98956-1
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  
HSV I Ag (from E. coli)
Catalog # BIRBORB98956-1
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    1 mg
  • Ursprung:
    E. coli
  • Lagerbedingungen:
    Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
  • Protein/Peptid-Name:
    HSV I Ag
  • Purity:
    Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
  • Zusammensetzung:
    PBS, pH 7.4
  • Validierte Anwendungen:
    ELISA , WB , IHC-P , RIA