Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
 
Recombinant S100A1B Ag
  BIRBORB98907-100
 :  Biorbyt
 :  
Recombinant S100A1B Ag
  BIRBORB98907-100
 :  Biorbyt
 :  

 

  • VE:
    100 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Lagerbedingungen:
    Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
  • Protein/Peptid-Name:
    S100A1B Ag
  • Purity:
    Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
  • Zusammensetzung:
    PBS, pH 7.4
  • Validierte Anwendungen:
    ELISA