Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Recombinant TB ESAT
Artikelnr. BIRBORB98882-1
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  
Recombinant TB ESAT
Artikelnr. BIRBORB98882-1
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • VE:
    1 mg
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Lagerbedingungen:
    Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
  • Protein/Peptid-Name:
    TB ESAT
  • Purity:
    Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
  • Zusammensetzung:
    PBS, pH 7.4
  • Validierte Anwendungen:
    ELISA , WB , IHC-P , RIA

Spezifikationen

Über diesen Artikel