Recombinant HBe Ag
Catalog # BIRBORB98865-1
Supplier: Biorbyt
CAS Number:
Specifications
- VE:1 mg
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Lagerbedingungen:Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
- Protein/Peptid-Name:HBe Ag
- Purity:Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
- Zusammensetzung:PBS, pH 7.4
- Validierte Anwendungen:ELISA