ContactUsLinkComponent
Recombinant SCCA2 Ag
Recombinant SCCA2 Ag
Catalog # BIRBORB98845-100
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  
Recombinant SCCA2 Ag
Catalog # BIRBORB98845-100
Supplier:  Biorbyt
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    100 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Lagerbedingungen:
    Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
  • Protein/Peptid-Name:
    SCCA2 Ag
  • Purity:
    Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
  • Zusammensetzung:
    PBS, pH 7.4
  • Validierte Anwendungen:
    ELISA