Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Recombinant SCCA Ag
Artikelnr. BIRBORB98843-100
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  
Recombinant SCCA Ag
Artikelnr. BIRBORB98843-100
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • VE:
    100 µG
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Lagerbedingungen:
    Store at −20 °C. Avoid multiple freeze/thaw cycles.
  • Protein/Peptid-Name:
    SCCA Ag
  • Purity:
    Greater than 95% pure SDS PAGE non-reducing, Electrophoresis
  • Zusammensetzung:
    PBS, pH 7.4
  • Validierte Anwendungen:
    ELISA

Spezifikationen

Über diesen Artikel