Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
S-100 beta homodimer
Artikelnr. BIRBORB79688-1
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  
S-100 beta homodimer
Artikelnr. BIRBORB79688-1
Lieferant:  Biorbyt
CAS-Nummer:  

Spezifikationen

  • VE:
    1 mg
  • Lagerbedingungen:
    Store at -2 to -8 °C.
  • Protein/Peptid-Name:
    S-100 beta homodimer
  • Purity:
    Greater than 95% pure SDS-PAGE. Protein G Chromatography

Spezifikationen

Über diesen Artikel