ContactUsLinkComponent
Human recombinant FGH (from E. coli)
Lieferant:  Biorbyt
Zertifikate
Human recombinant FGH (from E. coli)
Lieferant:  Biorbyt
Spezifikationen
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    Store at −20 °C, stable for 6 months after receipt. Please minimize freeze-thaw cycles.
  • Proteinsynonym:
    SFormylglutathione Hydrolase
  • UniProtKB:
    P10768 (Human)
  • Protein/Peptid-Name:
    FGH
  • Purity:
    >95% as determined by reducing SDS-PAGE.
  • Sequence:
    MALKQISSNKCFGGLQKVFEHDSVELNCKMKFAVYLPPKAETGKCPALYWLSGLTCTEQNFISKS GYHQSASEHGLVVIAPDTSPRGCNIKGEDESWDFGTGAGFYVDATEDPWKTNYRMYSYVTEELPQ LINANFPVDPQRMSIFGHSMGGHGALICALKNPGKYKSVSAFAPICNPVLCPWGKKAFSGYLGTD QSKWKAYDATHLVKSYPGSQLDILIDQGKDDQFLLDGQLLPDNFIAACTEKKIPVVFRLQEDYDH SYYFIATFITDHIRHHAKYLNALEHHHHHH
  • Zusammensetzung:
    Supplied as a 0.2 um filtered solution of 20mM TrisHCl, 10% Glycerol, pH 8.0.
  • Validierte Anwendungen:
    SDS-PAGE
Spezifikationen
Zugehörige Informationen
Frequently Bought Together