Human recombinant CNDP1 (from HEK293 cells)
Lieferant: Biorbyt
Zertifikate
Über diesen Artikel
Spezifikationen
- Konjugation:Unconjugated
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:HEK293 cells
- Spezies:Human
- Lagerbedingungen:Store at −20 °C, stable for 6 months after receipt. Please minimize freeze-thaw cycles.
- Proteinsynonym:His dipeptide (carnosine)
- UniProtKB:Q96KN2 (Human)
- Protein/Peptid-Name:CNDP1
- Purity:>95% as determined by reducing SDS-PAGE.
- Sequence:PSPPPALLEKVFQYIDLHQDEFVQTLKEWVAIESDSVQPVPRFRQELFRMMAVAADTLQRLGARV ASVDMGPQQLPDGQSLPIPPVILAELGSDPTKGTVCFYGHLDVQPADRGDGWLTDPYVLTEVDGK LYGRGATDNKGPVLAWINAVSAFRALEQDLPVNIKFIIEGMEEAGSVALEELVEKEKDRFFSGVD YIVISDNLWISQRKPAITYGTRGNSYFMVEVKCRDQDFHSGTFGGILHEPMADLVALLGSLVDSS GHILVPGIYDEVVPLTEEEINTYKAIHLDLEEYRNSSRVEKFLFDTKEEILMHLWRYPSLSIHGI EGAFDEPGTKTVIPGRVIGKFSIRLVPHMNVSAVEKQVTRHLEDVFSKRNSSNKMVVSMTLGLHP WIANIDDTQYLAAKRAIRTVFGTEPDMIRDGSTIPIAKMFQEIVHKSVVLIPLGAVDDGEHSQNE KINRWNYIEGTKLFAAFFLEMAQLHVDHHHHHH
- Zusammensetzung:Supplied as a 0.2 um filtered solution of 20mM TrisHCl, 150mM NaCl, pH 7.5.
- Validierte Anwendungen:SDS-PAGE