Vitamin D binding protein (Gc-globulin) (from plasma)
Artikelnr. BIRBORB82153-1
Lieferant: Biorbyt
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:1 mg
- Ursprung:Plasma
- Protein/Peptid-Name:Vitamin D Binding Protein (Gc-Globulin)
- Purity:Purified.
- Zusammensetzung:Lyophilised.
- Validierte Anwendungen:SDS-PAGE