Mouse recombinant IL6 (from E. coli)
Artikelnr. BIRBORB82044-10
Lieferant: Biorbyt
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:10 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Mouse
- Proteinsynonym:Interleukin BSF 2
- Protein/Peptid-Name:IL6
- Purity:Purified.
- Zusammensetzung:Lyophilised.