Human recombinant IL1 alpha (from E. coli)
Artikelnr. BIRBORB82046-10
Lieferant: Biorbyt
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:10 µG
- Protein/Peptid-Typ:Rekombinant
- Ursprung:E. coli
- Spezies:Human
- Proteinsynonym:Hematopoietin 1
- Protein/Peptid-Name:IL1 alpha
- Purity:Purified.
- Zusammensetzung:Lyophilised.